Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 770,00 Kč |
4 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 890,00 Kč |
10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 300,00 Kč |
20 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 30 000,00 Kč |
O této položce
2 770,00 Kč
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
impurities
DNase and RNase, none detected
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate | description 10× concentrate, BioReagent, Molecular Biology, non-sterile; 0.2 μm filtered | description for Northern and Southern blotting, solution | description - |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration) | suitability - | suitability - |
| impurities DNase and RNase, none detected | impurities - | impurities proteases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Borate-EDTA buffer
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?