Přeskočit na
T5569
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyma:
TMB substrate for ELISA (Super Slow)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 730,00 Kč
4 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 370,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
2 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA, peroxidase substrate
form
liquid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is an electrochemical substrate for low level detection of horse radish peroxidase (HRP). It is a highly sensitive and dual function substrate, since it produces both soluble and insoluble reaction products. It has rapid reaction rate and it is suitable for on-line kinetic analysis. It does not possess carcinogenic properties.
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA has been used as a substrate for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Contains TMB in a mildly acidic buffer. The substrate is supplied as a one component ready to use solution. Rate kinetics are approx. 60% slower than traditional TMB formulations. Not recommended for membrane or immunohistochemical applications that require a precipitating reaction product.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T4444T4319T0440
description
peroxidase substrate
description
ready to use solution
description
peroxidase substrate
description
peroxidase substrate
form
liquid
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)