Přeskočit na
T8941
L-Tryptophan
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
805,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 580,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-795-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86197
805,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Application
L-Tryptophan has been used in PreC media preparation and in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan (Trp) is one of the functional amino acids that is associated with growth, reproduction, maintenance and immunity. Increased Trp availability is necessary for the regulation of mood, cognition and behaviour. It is hypothesised that L-Trp might be useful in inducing sleep in healthy adults against the normal circadian rhythm. Trp uptake by the brain depends on the plasma ratio of Trp to all of the other LNAAs (large neutral amino acids). Higher the Trp:LNAAs ratio, greater is the Trp uptake.
Other Notes
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9365951145T2610000
L-Tryptophan certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51145
L-Tryptophan
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
TraceCERT®
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
color
white to yellow
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Which is the presnetation of the 10 mg Tryptophan? polyethilen or glass bottles
    1 answer
    1. This product is supplied as a crystalline powder. The 10 mg size is packaged in a 2 mL amber glass bottle.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?