Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 gal | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 350,00 Kč 2 512,50 Kč |
O této položce
2 512,50 Kč
Ceníková cena3 350,00 KčUložit 25 %sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
working solution
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected
suitability
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description working solution | description 100X concentrate for Northern and Southern blotting | description BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4 | description pH 8.3, pHast Pack™, powder |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) nucleic acid detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form working solution | form liquid | form liquid | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) sample preparation | application(s) - | application(s) - |
| impurities DNase, RNase, Protease, none detected | impurities - | impurities - | impurities - |
| suitability suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration) | suitability - | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Borate-EDTA buffer
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?