Přeskočit na
W4639
Wash Solution 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
12 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 000,00 Kč
200 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
1 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
This product is used as a column wash after DNA binding performed with GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure. Ethanol is required as part of the Wash Solution 2 preparation.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W0263C2112H5288
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)