Přeskočit na
Z327263
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
Akční nabídka
Synonyma:
Class A cylinder, cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
527,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
10 mL
Feature:
subdivision 0.2 mL
527,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
volume measuring range
10 mL
H
145 mm
General description
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Other Notes
BR35108 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z327476Z327344Z327409
description
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
description
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
volume measuring range
10 mL
volume measuring range
1,000 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
250 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
145 mm
H
440 mm
H
200 mm
H
315 mm
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® graduated cylinder, PMP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)