Přeskočit na
57014
Supelclean™ LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
54 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 750,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
6 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene hardware
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
extent of labeling
5% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
amino bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pKa 
9.8
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
50448357205505048
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
description
pkg of 100 g
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
-
matrix active group
amino bonding
matrix active group
amino bonding
matrix active group
aminopropyl, amino bonding
matrix active group
silica bonding
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-NH2 SPE Tube
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>464.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 240 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)