Přeskočit na
57136
Supelclean™ LC-18 SPE Tube
volume 60 mL, pk of 16
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
16 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 100,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
12 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PE frit (20 μm porosity), polypropylene hardware
feature
endcapped
packaging
pk of 16
extent of labeling
~11.5% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
60 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Supelclean™ LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5042705701257117
description
volume 60 mL, pk of 16
description
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
description
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-18 SPE Tube
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)