Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
3 x 1.5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 400,00 Kč |
O této položce
10 400,00 Kč
Ušetřete až 15 %
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetone
- Methyl Alcohol
- Doxorubicin Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| form liquid | form liquid |
| format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?