Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
200 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 080,00 Kč |
O této položce
9 080,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
manufacturer/tradename
USP
mp
234-236.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
- Caffeine Citrate Injection
- Caffeine Citrate Oral Solution
- Acetaminophen and Caffeine Tablets
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
- Butalbital, Aspirin, and Caffeine Capsules
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioXtra |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) |
| API family pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate | API family dimenhydrinate, pentoxifylline, caffeine | API family dimenhydrinate, caffeine, pentoxifylline | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Bezpečnostní pokyny
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
58-08-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?