Přeskočit na
V900548
TWEEN® 20
Vetec™, reagent grade, 40%
Synonyma:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 180,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
2 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
description
non-ionic detergent
product line
Vetec™
assay
≥40%
form
viscous liquid
mol wt
~1228
concentration
40%
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
viscosity
400 mPa.s(25 °C)
mp
98.9 °C
solubility
water: 0.0002 g/L at 20 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Non-ionic detergent
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P1379P7949P2287
description
Vetec™, reagent grade, 40%
description
viscous liquid
description
BioXtra, viscous liquid
description
viscous liquid, suitable for cell culture
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥40%
assay
>40% (GC)
assay
-
assay
-
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
blocking: suitable, protein purification: suitable, hybridization: suitable, cell culture | mammalian: suitable, transformation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
>298.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 148 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)