HPLC kolony na zakázku
Nabízíme široký výběr HPLC kolon pro analýzu malých i velkých molekul, z nichž každá je navržena tak, aby optimalizovala vaše separace pomocí U/HPLC a LC-MS z hlediska retence, rozlišení a selektivity, jakož i zkrácení doby vývoje metod. Kromě naší rozsáhlé standardní nabídky poskytujeme také HPLC kolony na míru, přizpůsobené vašim konkrétním analytickým požadavkům.
Naše produktové řady zahrnují kolony Ascentis® Express, BIOshell™, Discovery®, Purospher®, Astec® Chiral a další, které nabízejí přizpůsobitelné rozměry kolon napříč dostupnými chemickými složeními fasí a velikostmi částic.
Kromě toho jsou kolony Purospher® a Purospher® STAR, kolony LiChrospher®, kolony Superspher®, kolony LiChrosorb® a kolony ChiraDex® k dispozici v celé řadě konfigurací kolonnového hardwaru, včetně kolony Hibar® HR připravené k okamžitému použití a kazet LiChroCART® s držáky kazet manu-CART®. Klikněte zde a dozvíte se více o sortimentu kolon a možnostech hardwaru, které nabízíme.
Kolony BIOShell™
Kolony BIOshell™ pro HPLC a UHPLC jsou optimalizovány pro účinnou a rychlou separaci biomolekul. Tyto kolony využívají povrchově porézní částice (SPP) s průměrem pórů až 1000 Å k účinné separaci velkých biomolekul, jako jsou monoklonální protilátky a komplexní proteiny. Kolony BIOshell™ nabízejí vynikající tvar píků, rozlišení a citlivost, díky čemuž jsou ideální pro vysoce výkonnou proteomiku a vývoj bioterapeutických léčiv.
Kolony Purospher® a Purospher® STAR
HPLC a UHPLC kolony Purospher® STAR, vyrobené z 99,999 % ultračistého oxidu křemičitého, poskytují optimální výkon v širokém rozmezí hodnot pH (1,5 až 10,5). Tyto kolony zajišťují konzistentní symetrii píků, díky čemuž jsou vhodné pro separaci široké škály chemických látek, včetně zásaditých, neutrálních a chelátotvorných sloučenin. Jsou ideální pro vysoce výkonné, spolehlivé a reprodukovatelné chromatografické separace díky své výjimečné stabilitě ve 100% vodných mobilních fázích.
HPLC kolony Discovery®
HPLC kolony Discovery® nabízejí širokou škálu stacionárních fází, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly různou selektivitu pro efektivní vývoj metod. Jsou určeny pro farmaceutickou analýzu, ale hodí se také pro širokou škálu aplikací reverzní fáze HPLC, kde zajišťují vynikající výkon a reprodukovatelnost i u složitých matric vzorků. Řada Discovery® zahrnuje chemické složení, jako jsou C18, C8, Cyano a pentafluorfenylpropyl (F5) – přizpůsobené pro náročné separace a pro dosažení vynikajících tvarů píků s vysokou citlivostí.
Kolony Discovery® BIO
Kolony Discovery® BIO jsou určeny k účinné separaci proteinů, peptidů a malých biomolekul v HPLC s reverzní fází. Tyto kolony se vyznačují velkým průměrem pórů a třemi jedinečnými chemickými složeními fáze (C18, C8 a C5), díky čemuž poskytují bezkonkurenční selektivitu, stabilitu a reprodukovatelnost. Díky inertnímu povrchovému složení s nízkým únikem jsou ideální pro citlivé aplikace LC-MS a vykazují konstantní výkon v analytickém i preparativním měřítku.
HPLC kolony Ascentis®
HPLC kolony Ascentis® jsou navrženy s ohledem na maximální účinnost, retenci a selektivitu, díky čemuž jsou mimořádně užitečné pro separaci malých molekul. Tyto kolony využívají vysoce čistý silikagel typu B, který zajišťuje inertnost, opakovatelnost a stabilitu v celé řadě aplikací. Díky široké škále chemických složení vázané fáze poskytují kolony Ascentis® konzistentní a vysoce kvalitní výsledky i při nejcitlivějších testech na stopových množstvích.
HPLC kolony LiChrospher®
HPLC kolony LiChrospher® jsou k dispozici s celou řadou chemických modifikací vázané fáze na sférických částicích oxidu křemičitého typu A, včetně polárních i nepolárních modifikací, díky čemuž jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Tyto kolony prokázaly svou vhodnost v tisících aplikací a validovaných metodách.
HPLC kolony Superspher®
Díky použití sférických částic oxidu křemičitého o velikosti 4 µm, které umožňují dosáhnout přibližně 100 000 teoretických desek na metr, jsou HPLC kolony Superspher® navrženy tak, aby poskytovaly zvýšenou účinnost separace u částic oxidu křemičitého typu A. Tyto kolony jsou obzvláště vhodné pro sofistikované analýzy směsí vyžadující vysokou kapacitu píků. Široká škála možných modifikací, včetně nepolárních (RP-8, RP-18) a polárních derivátů (Si 60), zajišťuje přizpůsobivost a přesné separace v celé řadě aplikací.
HPLC kolony LiChrosorb®
Kolony LiChrosorb® pro HPLC jsou již po desetiletí základním kamenem chromatografických separací. Tyto kolony využívají porézní, nepravidelné částice oxidu křemičitého (typ A) o průměru 5 µm a 10 µm, čímž zajišťují rovnoměrné a reprodukovatelné separace pro nejrůznější aplikace. Kolony LiChrosorb® jsou k dispozici v celé řadě variant, včetně nepolárních (RP-8, RP-18) a polárních (Si 60, Si 100) fází, díky čemuž jsou vhodné jak pro normální, tak pro reverzní fázovou chromatografii.
HPLC kolony SUPELCOSIL™
HPLC kolony SUPELCOSIL™ obsahují vysoce kvalitní stacionární fáze na bázi oxidu křemičitého (typ A) a jsou k dispozici v široké škále chemických složení, velikostí částic a konfigurací kolon. Tyto kolony jsou běžně uváděny v zavedených metodách, a proto představují spolehlivou volbu jak pro rutinní, tak pro specializované aplikace HPLC.
HPLC kolony Astec® CHIROBIOTIC™
Kolony CHIROBIOTIC® HPLC jsou navrženy tak, že na vysoce čistém silikagelu jsou kovalentně vázány makrocyklické glykoproteiny, což zajišťuje výjimečnou stabilitu a selektivitu při chirálních separacích. Tyto kolony vynikají při separaci enantiomerů s využitím různých režimů mobilní fáze, včetně reverzní a normální fáze, což z nich činí univerzální řešení pro složité chirální analýzy ve farmaceutickém, environmentálním a potravinářském průmyslu.
HPLC kolony Astec® CYCLOBOND™ a ChiraDex®
Kolony CYCLOBOND™, které využívají fáze vázané na cyklodextrin k tvorbě inkluzních komplexů s širokou škálou organických sloučenin, jsou určeny speciálně pro chirální separace. Tyto kolony, které nabízejí vysoce výkonné a opakovatelné separace se zvýšenou selektivitou a stabilitou, jsou ideální pro rozlišování enantiomerů ve farmaceutických přípravcích a v dalších aplikacích vyžadujících chirální separaci.
Uhlíkové LC kolony Supel™
HPLC kolony Supel™ Carbon LC, vyrobené z částic porézního grafitového uhlíku (PGC), poskytují bezkonkurenční stabilitu při extrémních hodnotách pH (1–14) a teplotách až do 250 °C. Tyto kolony jsou vhodné pro uchovávání a separaci polárních chemických látek za podmínek reverzní fáze, přičemž využívají novátorský mechanismus polární retence na grafitu (PREG) k účinné separaci obtížně separovatelných analytů.
Hardware pro kolony – kazety, držáky kazet a kolony připravené k použití
Abychom vám poskytli maximální flexibilitu pro vaše HPLC aplikace, jsou naše kolony Purospher® a Purospher® STAR, stejně jako kolony LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb® a ChiraDex®, k dispozici s celou řadou hardwarových variant. Kromě toho jsou UHPLC kolony Purospher® STAR o velikosti 2 µm a 3 µm vybaveny hardwarem Hibar® HR, který zajišťuje tlakovou stabilitu až do 1 000 barů.
HPLC kazeta LiChroCART® a držák kazety manuCART®
Kartuše LiChroCART® nabízejí výjimečnou flexibilitu při přizpůsobování rozměrů kolon vašim analytickým potřebám. Jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s opakovaně použitelnými koncovkami manu-CART® od společnosti Merck, a umožňují tak rychlé a jednoduché úpravy délky a vnitřního průměru kartuše.
Výměna kartridží LiChroCART® je snadná, protože držáky kartridží manu-CART® zůstávají na svém místě, což eliminuje nutnost odpojování kapilárních spojů. Přechod mezi délkami 75 mm, 125 mm, 150 mm a 250 mm je plynulý. Navíc můžete snadno upravit vnitřní průměr (4,6 mm, 4 mm, 3 mm nebo 2 mm) tak, aby vyhovoval vaší aplikaci, a to během pouhých několika minut. Koncové armatury jsou konstruovány tak, aby umožňovaly ruční utěsnění kazet LiChroCART® při standardních pracovních tlacích (až 250 bar) bez nutnosti použití nářadí; pouze při vyšších tlacích může být zapotřebí dodatečné utažení klíčem. Držák manuCART® umožňuje přímou integraci ochranných kolon LiChroCART® 4-4 bez nutnosti použití dodatečného držáku předkolony.
HPLC kolony Hibar® RT připravené k okamžitému použití
Hibar® RT je konvenční HPLC kolona připravená k okamžitému použití, vybavená závitovými konci pro připojení redukčních kusů pro kapilární připojení.
Předkolony se obvykle připojují k hlavní kolonce pomocí kapilár. Když je kolona vyčerpána, lze ji buď znovu naplnit (pokud agresivní eluenty nezpůsobily korozi nebo poškození závitů), nebo zlikvidovat. Opětovné naplnění kolony bez výměny trubiček však představuje výzvu z hlediska správné laboratorní praxe (GLP), protože každá kolona má svou jedinečnou historii a pro každou novou aplikaci vyžaduje odlišnou předúpravu.
Kolony UHPLC Purospher® STAR 2 µm a 3 µm jsou k dispozici s hardwarem Hibar® HR, který umožňuje tlakovou stabilitu až do 1 000 barů.
Kolony Hibar® HR pro UHPLC
Kolony Purospher® STAR 2 µm a 3 µm pro UHPLC jsou k dispozici s hardwarem Hibar® HR, který umožňuje tlakovou stabilitu až do 1000 barů.