Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikacePřevodník jednotek hustoty
Převodník jednotek hustoty
Hustota je fyzikální vlastnost definovaná jako poměr hmotnosti tělesa k jeho objemu. K určení hustoty je nejlepší změřit hmotnost a objem tělesa samostatně. Jelikož různé látky mají různou hustotu, lze hustotu využít k identifikaci materiálu. Porovnáním hustot dvou materiálů lze také předpovědět, jak budou látky vzájemně působit. Voda má při standardní teplotě a tlaku (STP) hustotu 1 000 kg/m³ a slouží jako běžný standard. 
Pomocí následující kalkulačky můžete převést známou hustotu na různé jednotky.