Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikacePřevodník jednotek točivého momentu
Převodník jednotek točivého momentu
Točivý moment je veličina vyjadřující sílu, která způsobuje otáčení tělesa kolem osy. Točivý moment je rotační ekvivalent lineární síly a označuje se také jako rotační síla nebo točivý účinek.
Jak se počítá točivý moment?
Točivý moment se vypočítá vynásobením síly a vzdálenosti následujícím způsobem:  
 τ = r × F
Tau je vektor točivého momentu
r je polohový vektor
F je vektor síly
Pomocí následující kalkulačky můžete převést známou hodnotu točivého momentu na různé jednotky. 
Thousands Separator   