Převodník jednotek objemu
Objem je definován jako trojrozměrný prostor ohraničený hranicí nebo vyplněný tělesem. Vzorec pro výpočet objemu různých trojrozměrných prostorů je následující:
Krychle: a³; kde a je délka každé strany
Obdélník: l × w × h
Koule: 4/3 π r³
Válec: π × r² × h
Kužel: 1/3 π × r²
Pomocí následujícího kalkulátoru můžete převést známý objem do různých jednotek.