Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikacePřevodník jednotek průtoku
Převodník jednotek průtoku
Objemový průtok tekutiny je definován jako objem tekutiny, který proteče danou plochou průřezu za jednotku času. Plocha průřezu je plocha, kterou tekutina protéká. Objemový průtok se někdy měří v „standardních kubických centimetrech za minutu“ (sccm). V případě proudění trubicí je tato hodnota konstantní. Vzorec pro výpočet objemového průtoku je následující:
Q = V/t
Q je průtok
V je objem
t je čas
Pomocí následující kalkulačky můžete převést známý objemový průtok na různé jednotky. 
Thousands Separator   