Merck
EMU044151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Htr1b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting mouse Htr1b
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGCTGGACTGCTTTGTGAACACCGACCACGTCCTCTACACGGTCTACTCCACGGTGGGCGCTTTCTATTTACCCACCCTGCTCCTCATCGCCCTCTATGGCCGCATCTATGTGGAAGCCCGCTCTCGGATTTTGAAACAGACACCCAACAAGACCGGCAAGCGCTTGACCCGAGCCCAGTTGATAACAGACTCCCCGGGATCCACATCCTCGGTCACCTCCATTAACTCCCGGGCTCCGGACGTGCCCAGTGAGTCCGGGTCTCCTGTGTACGTGAACCAAGTCAAAGTGCGAGTCTCAGACGCCCTGCTGGAAAAGAAGAAACTCATGGCCGCTAGGGAGCGCAAAGCCACCAAGACCCTAGGGATCATTTTAGGAGCATTTATTGTGTGTTGGCTGCCCTTCTTCATCATCTCCCTGGTGATGCCTATCTGTAAGGATGCCTGCTGGTTTCACATGGCCATTTTTGACTTCTTCAATTGGTTAGGCTATCTTAACTCCCTCATCAACCCCATCATCTACACCATGTCCAATGAGGACTTCAAACAAGCGTTCCACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)