Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
DE
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Kupfer
Synonym(e):
Copper nanoparticles
Lineare Formel:
Cu
CAS-Nummer:
7440-50-8
Molekulargewicht:
63.55
EG-Nummer:
231-159-6
Products
Produktkategorie
Inorganic & Metallic Nanomaterials
nanomaterials
Marke
Sigma-Aldrich
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe
Anwendung
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
774103
Kupfer,
nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.