Merck
CVEP71TS1
Millipore Express® SHR 0.1µm Cartridge 10
new
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Sinónimos:
Millipore Express® SHR Cartridge Filter 10 in. 0.1 µm Code 7 Silicone
Iniciar sesiónpara ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Millipore Express® SHR, Cartridge, pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤33.3 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
<1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (Reverse)
0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
5.0 psi max. differential pressure (340 mbar) at 135 °C (Forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
0.6 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR
tamaño de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Envase
Double Easy-Open bag
Nota de preparación
Sterilization Method
25 forward or 22 forward and 3 reverse SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 25 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
This product was manufactured with a Millipore Express® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 10 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of =1 L
Otras notas
Directions for Use
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..