Merck
FF-125ML-BK
Intermediarios para uso ulterior en fabricación (FFMU) - Especificidades raras
Anti-Fyb from the clone SpA264LBg1, Human IgM Antibody, Intermediate for further manufacturing use
Sinónimos:
Anti-Fyb (clone SpA264LBg1), FFMU
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
SpA264LBg1, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 125 mL
concentración
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
FF-1L-BKFE-1L-BKFE-125ML-BK
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
clone
SpA264LBg1, monoclonal
clone
SpA264LBg1, monoclonal
clone
P3BER, monoclonal
clone
P3BER, monoclonal
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
600
Quality Level
600
Quality Level
600
Quality Level
600
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Descripción general
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline. For the formulation of Anti-s blood typing reagents or devices. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Shelf Life: 24 months from date of filtration. Licensed by the US FDA under a shared manufacturing arrangement
Aplicación
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Información legal
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable