Merck
KGEPS2THH1
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Sterile
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151806
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Millipore Express® SHF, Opticap® XLT Cápsula, Opticap® XLT 20, sterile, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiales
polyester support
polypropylene device (gamma stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
irradiated
sterile
Línea del producto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤62.5 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
L unidad
62.5 cm (24.6 in.)
Tamaño de la unidad
20 in.
diám. del filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Área de filtración del filtro
1.14 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHF
tamaño de poro
0.2 μm pore size
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Adaptador
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
KGEPS1THH1KGEPS1TBB1KGEPS2TBB1
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
product line
Opticap® XLT 20
product line
Opticap® XLT 10
product line
Opticap® XLT 10
product line
Opticap® XLT 20
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
matrix
Millipore Express® SHF
matrix
Millipore Express® SHF
matrix
Millipore Express® SHF
matrix
Millipore Express® SHF
Descripción general
Sterile capsules meet current USP and AAMI guidelines for sterility utilizing a validated sterilization cycle.
Envase
Double Easy-Open bag
Nota de preparación
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a MILLIPORE EXPRESS® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush of 22 L, samples exhibited &#x3C 500 ppb TOC per USP &#x3C 643 &#x3C and &#x3C 1.3 μS/cm per USP &#x3C 645 &#x3C at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 3 L
Otras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..