Merck
KR99A10HH1
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Polygard CR 100 μm 9/16 in. HB/HB
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
1 EA
242,00 €
242,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longitud
33.5 cm (13.2 in.)
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
33.5 cm (13.2 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤55 mg/capsule
Matriz
Polygard®-CR
tamaño de poro
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
KRK1A10HH1KR50A10HH1KRK3A10HH1
fitting
inlet hose barb, outlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
fitting
inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb
fitting
inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb
fitting
inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb
material
polypropylene , polypropylene support, silicone seal, polypropylene housing, polypropylene vent cap
material
polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
Descripción general
Polygard® CR products are nominally rated filters designed for particle removal applications in liquids and gases. The graded-density depth structure of Polygard® CR filter media provides maximum filtration capacity, and the all-polypropylene construction offers low extractables levels and broad chemical compatibility.
The KR99A10HH1 Opticap® XL10Polygard® CR features a pore size of 100.0 μm. This single layer emcapsulated depth filter has a hose barb inlet/outlet connection measuring 9/16 in. in diameter.
Opticap XL capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. The capsule patented design allows unparalleled thermal and hydraulic stress resistance, resulting in reliability, high confidence in the sterility process and improved cleanliness. The unique capsule design with Polygard® CR media minimizes hold-up volume and reduces production losses.
Características y beneficios
Format: Single Layer
Envase
Double Easy-Open bag
Nota de preparación
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Otras notas
Replaces: KR9901HB1
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Información legal
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.