Merck
MFVL04GH3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 40
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Millipak® Final Fill 40
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
3.4 in.
Anchura
3.0 in.
filtración área
200 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Adaptador
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany