Saltar a
NM0042
Batería NovaSeal
Battery, 10.8 V Li-ion
Sinónimos:
Spare battery for NovaSeal battery powered crimping tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 each
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
423,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121815
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
NM0046NM0047NM0048
description
Battery, 10.8 V Li-ion
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)