Saltar a
NM0048
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
Sinónimos:
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 each
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
621,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
621,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
NM0046NM0047NM0042
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)