Merck
EHU092821
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM69
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
212,00 €
50 μG
382,00 €
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGTCTGGCATGGTGACATTAAGAAGATAATGCCTGATGATCCTGAGAGGTTTGACTCAAGTGTGGCTGTACTGGGCTCAAGAGGCTTCACCTCTGGAAAGTGGTACTGGGAAGTAGAAGTAGCAAAGAAGACAAAATGGACAGTTGGAGTTGTCAGAGAATCCATCATTCGGAAGGGCAGCTGTCCTCTAACTCCTGAGCAAGGATTCTGGCTTTTAAGACTAAGGAACCAAACTGATCTAAAGGCTCTGGATTTGCCTTCTTTCAGTCTGACACTGACTAACAACCTCGACAAGGTGGGCATATACCTGGATTATGAAGGAGGACAGTTGTCCTTCTACAATGCTAAAACCATGACTCACATTTACACCTTCAGTAACACTTTCATGGAGAAACTTTATCCCTACTTCTGCCCCTGCCTTAAT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU019021EHU127251EHU038421
esiRNA cDNA target sequence
CGTCTGGCATGGTGACATTAAGAAGATAATGCCTGATGATCCTGAGAGGTTTGACTCAAGTGTGGCTGTACTGGGCTCAAGAGGCTTCACCTCTGGAAAGTGGTACTGGGAAGTAGAAGTAGCAAAGAAGACAAAATGGACAGTTGGAGTTGTCAGAGAATCCATCATTCGGAAGGGCAGCTGTCCTCTAACTCCTGAGCAAGGATTCTGGCTTTTAAGACTAAGGAACCAAACTGATCTAAAGGCTCTGGATTTGCCTTCTTTCAGTCTGACACTGACTAACAACCTCGACAAGGTGGGCATATACCTGGATTATGAAGGAGGACAGTTGTCCTTCTACAATGCTAAAACCATGACTCACATTTACACCTTCAGTAACACTTTCATGGAGAAACTTTATCCCTACTTCTGCCCCTGCCTTAAT
esiRNA cDNA target sequence
TGAGCCAGAAGTTTGACACGTTGTATGCCATCCTGGATGAGAAGAAAAGTGAGTTGCTGCAGCGGATCACGCAGGAGCAGGAGAAAAAGCTTAGCTTCATCGAGGCCCTCATCCAGCAGTACCAGGAGCAGCTGGACAAGTCCACAAAGCTGGTGGAAACTGCCATCCAGTCCCTGGACGAGCCTGGGGGAGCCACCTTCCTCTTGACTGCCAAGCAACTCATCAAAAGCATTGTGGAAGCTTCCAAGGGCTGCCAGCTGGGGAAGACAGAGCAGGGCTTTGAGAACATGGACTTCTTTACTTTGGATTTAGAGCACATAGCAGACGCCCTGAGAGCCATTGACTTTGGGACAGATGAGGAAGAGGAAGAATTCATTGAAGAAGAAGATCAGGAAGAGGAAGAGTCCACAGAAGGGAAGGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
GCATGGGGTGTTCAGACTTTCACCTCGGGCAAATATTACTGGGAGGTCCATGTAGGGGACTCCTGGAATTGGGCTTTTGGTGTCTGTAATATGTATCGGAAAGAGAAGAATCAGAATGAGAAGATAGATGGAAAGGCGGGACTCTTTCTTCTTGGGTGTGTTAAGAATGACATTCAATGCAGTCTCTTTACCACCTCCCCACTTATGCTGCAATATATCCCAAAACCTACCAGCCGAGTAGGATTATTCCTGGATTGTGAGGCTAAGACTGTGAGCTTTGTTGATGTTAATCAAAGCTCCCTAATATACACCATCCCTAATTGCTCTTTCTCACCTCCTCTCAGGCCTATCTTTTGCTGTATTCACTTCTGACCAGAGACAAATCAGAAATGTGTTCACATGCTGTGGGAACCCCTTTATCCCAGGAA
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAAAGGAAACGAACTGCCACCTGGAAGCAGGTGGAAACCCGAAAACAGAGTATTGTATGGGAGTTTGAAAAATACCAGCGATTACTAGAGAAAAAGCAGCCACCACATCGGCAGCTGGGGGCAGAGGTAGCAGCAGCTCTGGCCAGCCTACAGCGGGAGGCAGCGGAGACCATGCAGAAACTGGAGTTGAACCATAGCGAGCTCATCCAGCAGAGCCAGGTCCTGTGGAGGATGATTGCAGAGTTGAAAGAGAGGTCGCAGAGGCCTGTCCGCTGGATGTTGCAGGATATTCAGGAAGTGTTAAACAGGAGCAAATCTTGGAGCTTGCAGCAGCCAGAACCAATCTCCCTGGAGTTGAAGACAGATTGCCGTGTGCTGGGGCTAAGAGAGATCCTGAAGACTTATGCAGCTGATGTGCGCTTGGATCCAGATACTGCTTACTCCCGTCTCATCGTGTCTGAGGA
Gene Information
human ... TRIM69(140691), TRIM69(140691)
Gene Information
human ... TRIM63(84676), TRIM63(84676)
Gene Information
human ... TRIM49(57093), TRIM49(57093)
Gene Information
human ... TRIM68(55128), TRIM68(55128)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185880
Ensembl | human accession no.
ENSG00000158022
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168930
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167333
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_080745
NCBI accession no.
NM_032588
NCBI accession no.
NM_020358
NCBI accession no.
NM_018073
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)