Merck
Disolventes para HPLC
Tres botellas de disolventes LiChrosolv®
La HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento) es una poderosa técnica analítica utilizada para la separación, la purificación y la cuantificación de los analitos de mezclas complejas. El proceso de separación se basa en la adsorción selectiva y la migración diferencial de analitos a través de una columna rellena con una fase estacionaria, impulsada por una fase móvil a caudales controlados. Los disolventes de grado HPLC actúan como la fase móvil y están enormemente purificados para cumplir estrictas normas de calidad, lo que garantiza que no introducen contaminantes ni interfieren en el análisis. La selección de los disolventes apropiados es fundamental para lograr una separación y un análisis óptimos. Estos disolventes se clasifican en función de la polaridad de los analitos que se van a separar, lo que incluye disolventes no polares, moderadamente polares, polares y muy polares.
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 133
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 133
Comparar
Número de producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 133 resultados
Disolventes no polares en la HPLC
Los disolventes no polares son muy utilizados tanto en la HPLC de fase normal como en la HPLC de fase inversa, lo que los convierte en opciones versátiles para diversas aplicaciones de separación. Estos disolventes, como el hexano y el ciclohexano, son particularmente eficaces para separar compuestos no polares, como los hidrocarburos y los lípidos.
Disolventes moderadamente polares en la HPLC
Los disolventes moderadamente polares pueden utilizarse tanto en la HPLC de fase normal como en la de fase inversa, lo que los hace adecuados para separar una amplia gama de analitos. Son particularmente eficaces para compuestos moderadamente polares. El acetato de etilo, por ejemplo, suele utilizarse para extraer compuestos de muestras biológicas.
Disolventes polares en la HPLC
Los disolventes polares se utilizan principalmente en la HPLC de fase inversa, donde la fase estacionaria es no polar, y la fase móvil es polar. Las opciones comunes como el metanol y el acetonitrilo son muy eficaces en la separación de compuestos polares, como los aminoácidos, los azúcares y productos farmacéuticos.
Disolventes muy polares en la HPLC
El agua es un disolvente muy polar que se utiliza habitualmente en la HPLC de fase inversa, a menudo en combinación con otros disolventes. Actúa como componente principal en las fases móviles, en particular para analizar compuestos muy polares o cuando se emplea la elución en gradiente para mejorar la separación.
Disolventes de grado HPLC
Nuestros disolventes de grado HPLC pertenecen a dos marcas de calidad superior: disolventes LiChrosolv® y disolventes OmniSolv® (solo en los EE.UU. y Canadá). La cartera de productos Supelco® está diseñada para campos de aplicación regulados/acreditados, mientras que la cartera SigmaAldrich® está destinada a aplicaciones experimentales.
Disolventes para HPLC isocrática
En la HPLC isocrática, la composición de la fase móvil permanece constante durante todo el proceso de separación. Estos disolventes se microfiltran a través de 0,2 μm, lo que garantiza un flujo estable, minimiza el riesgo de obstrucción y mejora la eficiencia general del sistema de HPLC. Tienen un perfil UV bajo, lo que reduce las interferencias de fondo en la detección UV y permite mediciones más claras y precisas de los analitos. Además, estos disolventes son adecuados para aplicaciones de LC-UV.
Disolventes para HPLC en gradiente
La elución en gradiente en la HPLC consiste en variar la composición de la fase móvil durante el proceso cromatográfico, lo que la hace ideal para separar mezclas con una amplia gama de factores de retención. Estos disolventes se microfiltran a través de 0,2 μm, presentan una absorbancia UV mínima, para reducir la interferencia de fondo durante la detección, y contribuyen a una detección más clara y precisa de los analitos. También son compatibles con la línea base de la cromatografía de líquidos (LC) de bajo gradiente de impurezas, asegurando separaciones de gran calidad.
Disolventes para HPLC Plus
Los disolventes para HPLC Plus exhiben una gran pureza, una desviación lenta de la línea base del gradiente y unas impurezas mínimas, lo que los hace ideales para aplicaciones analíticas exigentes. Su bajo perfil UV reduce la interferencia de fondo, lo que garantiza una detección clara y precisa. Estos disolventes también son adecuados para aplicaciones de cromatografía de gases (GC), LC-UV y LC-MS.
Disolventes para UHPLC-MS
La cromatografía de líquidos de ultraalto rendimiento (UHPLC) es un tipo de cromatografía de líquidos que funciona a mayor presión que la HPLC tradicional. Cuando se combina con la espectrometría de masas (MS), permite la identificación y cuantificación precisas de moléculas en función de su relación masa a carga. La UHPLC permite la separación de mezclas complejas con mayor resolución y velocidad, permitiendo el análisis de menores tamaños de muestra a la vez que mejora la sensibilidad y la precisión.
Estos disolventes muestran una línea de base extremadamente baja con picos mínimos de impurezas, como ftalatos y polietilenglicol (PEG), que pueden interferir en la detección y la cuantificación de analitos específicos. Además, forman aductos mínimos en la espectrometría de masas, mejorando la precisión y la fiabilidad del análisis y demostrando una excelente reproducibilidad entre lotes para un rendimiento constante en diferentes lotes. 