Nom du produit
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride purum, ≥98.0% (AT)
Numéro du produit
03450
Marque du produit
SIAL
Numéro CAS
25952-53-8
Poids moléculaire
191.70
Test | Caractéristique |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| ARGENTOMETR. TITRATION | 98.0 - 102.0 % |
| MELTING POINT | 110 - 115 C |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless to Very Faint Yellow |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear to Very Slightly Hazy |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1G IN 10ML WATER |
| WATER | ≤ 1.5 % |
| CARBON CONTENT | 50.12 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 9.46 % (THEORY) |
| NITROGEN CONTENT | 21.92 % (THEORY) |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 36 MONTHS |