Merck
交叉耦合
C-N 或 C-O 键形成的 Buchwald-Hartwig 交叉偶联反应方案。
有机合成中的交叉偶联反应是指两个片段在金属催化剂的帮助下连接在一起。从 Heck、Negishi 和 Suzuki 的开创性工作开始,交叉偶联在过去 30 年里一直是催化化学中的一个基本反应。作为合成有机化学中用途最广、功能最强大的成键方法之一,交叉偶联领域已经发展到只要有合适的催化剂,几乎任何两个片段都可以偶联的地步。
      特色类别
      三个彩色正方形,包含呋喃、噻吩和嘌呤的化学符号和标题。
      杂环构件
      我们很荣幸能提供杂环构筑模块的全面产品组合,这是有机合成中使用的最大、最多样化的分子片段系列之一。
      选购产品
      C-N 或 C-O 键形成的 Buchwald-Hartwig 交叉偶联反应方案
      交叉偶联催化剂
      我们提供广泛的镍和钯催化剂产品组合,通过常见的交叉偶联反应帮助生成 C-C、C-N 和 C-O 键。
      选购产品
      用于有机合成的杂环构件样品
      有机积木
      在我们的有机砌块组合中找到推动您的研究向前发展所需的基本成分。烯烃、炔烃、炔烃、烯烃及更多!
      选购产品
      过渡金属催化剂中的过渡金属(铁、银、铱、铑、钯和镍)样品。
      过渡金属催化剂
      了解我们无与伦比的过渡金属催化剂产品组合,满足您不同的有机和有机金属化学应用需求。
      选购产品
      随着其使用量的急剧增加,该领域已发展到包括碳-碳、碳-氮和碳-氧键形成的众多策略,其中包括以下关键反应:  
      • 布赫瓦尔德-哈特维格胺化(Buchwald-Hartwig amination)是芳基(假)卤化物和胺的交叉偶联,是各学科化学家的主要反应。
      • 赫克偶联是不饱和卤化物与烯烃的交叉偶联,生成取代的烯烃。
      • Negishi偶联是芳基(假)卤化物与有机锌亲核物的交叉偶联,形成C-C键。
      • Sonogashira偶联是芳基(假)卤化物与末端炔的交叉偶联,生成二取代炔。
      • Stille偶联是芳基(假)卤化物与锡烷的交叉偶联,是碳-碳键形成的功能反应,对 R 基的限制很少。
      • 铃木-宫浦偶联是芳基(假)卤化物和有机硼酸盐的交叉偶联,是碳-碳键形成的多功能反应。
      Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction scheme for C-N or C-O bond formation.
      Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
      Sonogahira cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
      文件搜索
      想了解更多具体信息?
      访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
      查找文件