氟化反应
由于氟原子电负性强、原子半径小,氟化或将氟引入化合物有望彻底改变其生物学特性。在药物研究中,经常将氟引入目标化合物中以提高生物利用度并增强其代谢稳定性。该领域已经发展出许多引入氟的策略,其中包括一些关键反应。
推荐类别
亲核氟化
亲核氟化方法使用氟化物源(例如氟化碱或氟化铵)直接置换醇类,以高度化学选择性的方式向醛、酮和羧酸中添加醛类以进行小分子合成,并使用多氟化物进行材料合成。
亲电氟化
亲电氟化涉及碳中心亲核试剂与亲电氟化物源的复合。传统上,使用的亲电氟化物源是氟气。氟气是一种具有剧毒性的强氧化剂。然而,研究已经使用更温和、更安全、高度稳定的替代物进行亲电氟化。这些试剂在从芳香族亲电取代到α-氟代酮形成的各种应用中展现出色的实用性。
二氟甲基化
二氟甲基化通过亲核加成和C-H键的自由基官能化,生成试剂的二氟甲基。二氟甲基(R-CF2H)由于与甲醇基团(CH2OH)的电子等排性,在药物、农业化学和材料研究领域引起了广泛关注。
三氟甲基化
三氟甲基化是一个快速发展的化学研究领域,在设计将三氟甲基基团置于分子上的新化学方法时,已经与催化作用完美融合。
全氟烷基化
全氟烷基化是亲核性全氟烷基与烷基、烯基和芳基卤化物或羰基化合物的反应。全氟烷基试剂基团的稳定性使它们在各种应用中极具吸引力,例如与烯丙基磷酸酯的交叉偶联。
相关文章
- Selectfluor™ (1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate), or F-TEDA) is a user-friendly, mild, air- and moisture-stable, non-volatile reagent for electrophilic fluorination.
- (Phen)Cu-CF3 (cat. #L510009) is an easily handled, thermally stable, single-component reagent for the trifluoromethylation of aryl iodides.
- 由Seebach小组开发的手性助剂TADDOL(α,α,α,α-四芳基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇)在不对称合成中具有多种应用,包括从用作化学计量手性试剂或用于路易斯酸介导的反应,到在催化加氢和立体规则复分解聚合中发挥作用。
- The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
- 磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
- 查看完整内容 (17)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.