Merck
主页应用材料科学与材料工程隐形眼镜与牙科产品制造
隐形眼镜与牙科产品制造
牙科铣床正在对牙科修复体模型进行铣削加工。
隐形眼镜和牙科制造是发展迅速的领域,通过材料和制造技术的创新来改善眼科和口腔健康。与我们合作,您可以采购优质原材料,并从试产到量产全程获得供应链保障,同时享有灵活的大宗采购和定制化选项。 
精选分类
聚合物分子结构示例
聚合工具
我们提供可靠的聚合工具,用于引发和调控单体的化学反应,从而形成具有特定性能的聚合物链或网络,以满足各种应用需求。
选购商品
由高纯度盐制成的、带有动态M图案的培养皿
高纯度盐
我们提供种类繁多的高纯度盐类,包括硝酸盐、草酸盐、卤化物、硫酸盐、碳酸盐和乙酸盐,既有无水形式,也有水合形式。 
选购商品
用于生产轻质、高性能半导体以及高温热绝缘和电绝缘应用的高纯度氧化物和陶瓷。
氧化物与陶瓷
我们提供种类齐全的高纯度氧化物和陶瓷产品,采用专业的合成与提纯技术,并具有不同的粒径。
选购商品
一张计算机生成的插图,描绘了一个球形金纳米颗粒漂浮在抽象背景中的场景。
无机与金属纳米材料
我们提供涵盖无机和金属纳米材料、功能化纳米颗粒以及纳米材料试剂盒的全面产品组合,以满足您的研究需求。
选购商品
一枚中央嵌有传感器的隐形眼镜被夹在指尖上。
牙科修复体制作
隐形眼镜制造
隐形眼镜是一种用于视力矫正、治疗和美容的眼科假体装置。由于聚合物或硅水凝胶材料具有更高的透氧性和透水性,隐形眼镜通常采用这些材料制成。 材料的选择还会影响表面平滑度、紫外线吸收能力以及抗撕裂性和抗表面缺陷能力。精密制造技术使得隐形眼镜性能的进一步优化成为可能,其中包括模塑工艺、车削加工和等离子处理。为了减轻感染和炎症带来的不良影响,并提高消费者的舒适度和安全性,当前的研究重点在于开发新的单体、聚合物化学结构和制造方法。  
文档搜索
需要更详细的信息吗?
请访问我们的文档搜索页面,查阅数据表、证书和技术文档。
查找文档
牙科铣床正在对牙科修复体模型进行铣削加工。
牙科制造
牙科医学旨在维护口腔健康、防治口腔疾病,并矫正牙齿和颌骨错位。牙科制造利用多种固态和聚合物合成、加工及表面功能化方法,制造牙科领域所需的材料、产品和设备。填充物、牙冠、牙套和牙桥由树脂基复合材料制成;玻璃离子体和合金则用于修复牙科领域。 牙科印模采用藻酸盐材料,为牙齿和软组织的3D模型制作精确的负模。美学牙科护理的应用包括使用过氧化物化合物进行牙齿漂白,以及利用光固化树脂粘合剂将瓷贴面粘合到牙齿上。
牙科材料研究侧重于开发新一代单体,以提升材料的柔韧性、耐久性、生物相容性及抗菌性能。借助计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM),如今可通过3D打印技术快速、经济地制作定制义齿、种植体及正畸装置。