Merck
382116
2-氨基-5-硝基苯甲酸
95%
别名:
5-硝基邻氨基苯甲酸
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
O2NC6H3(NH2)CO2H
化学文摘社编号:
分子量:
182.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-493-6
Beilstein/REAXYS Number:
646219
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
2-氨基-5-硝基苯甲酸, 95%
InChI key
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)