Merck
GF59528043
powder, 74 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.85%
别名:
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
Nb
化学文摘社编号:
分子量:
92.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141730
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
铌, powder, 74 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.85%
InChI
1S/Nb
SMILES string
[Nb]
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
assay
99.85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 595-280-43
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
74 (micron)
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
存储类别
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)