Merck
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C38H41ClN2O2
分子量:
593.20
分類程式碼代碼:
12352211
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
螢光
λex 585 nm; λem 610 nm
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
一般說明
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)