Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C45H48Cl2N2O2
分子量:
719.78
分類程式碼代碼:
12352214
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
應用
Lipids Research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)