Merck
810353P
Avanti
Meso-Cl Cyanine 7 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-(2-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium chloride
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C37H44Cl2N2O2
分子量:
619.66
分類程式碼代碼:
12352212
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (810353P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2ccccc12
應用
Lipids Research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)