Merck
860862P
Avanti
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-6R-hyxroxy-D-erythro-sphingosine
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C64H121NO6
分子量:
1000.65
分類程式碼代碼:
12352211
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860862P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
一般說明
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2) is natural component of human skin and is essential in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)