Merck
880243P
Avanti
DSG-PEG2000-Azide
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[azido(polyethylene glycol)-2000]
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C129H255N3O49
分子量:
2632.40
分類程式碼代碼:
12352211
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
一般說明
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research. 
特點和優勢
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)