Merck
1.04086
玻璃棉
别名:
玻璃棉
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41122409
酶委員會索引編號:
266-046-0
NACRES:
NB.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
agency
suitable for EPA 1613
品質等級
雜質
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.1% Alcali soluble in water (as Na2O)
≤1% Substances soluble in hydrochloric acid
pH值
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
體積密度
20‑160 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI 密鑰
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
一般說明
玻璃棉是一种纤维状无机物质(硅酸盐),主要由岩石、矿渣、玻璃或其他加工矿物制成。它被广泛用作隔热材料。
玻璃羊毛塞通常用于GC进样口衬管中,以改善样品蒸发,和防止非挥发性物质进入色谱柱。它们还可用于填充的气相色谱柱、溶剂解吸管、热解吸管、以及吹扫捕集阱,以保留吸附床。
應用
  • 不同因素对玻璃棉浓缩水样中主要猪病毒进行检测的影响评估:研究介绍了玻璃棉在过滤和浓缩环境样本中的病毒方面的作用,为公共卫生安全和环境监测做出了重大贡献(Fan et al., 2023)。
  • 高温处理后纤维增强型二氧化硅气凝胶隔热性能的演变:研究了玻璃棉的隔热效果及其在高温下的耐久性,这对于其在高性能建筑围护结构和工业设施中的应用至关重要(Gao et al., 2023)。
分析報告
溶于盐酸的物质: ≤ 1 %
溶于水的碱(以Na₂O计): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
纤维直径(15-25 µm):通过测试
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Alexander Guber et al.
American journal of industrial medicine, 49(12), 1066-1069 (2006-11-14)
Glass wool or vitreous fibers are non-crystalline, fibrous inorganic substances (silicates) made primarily from rock, slag, glass, or other processed minerals. They belong to the man-made mineral fibers (MMMFs) group and their respiratory effects are well described by De Vuyst
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.