Merck
1.05565
TLC 塑料板, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
别名:
纤维素薄层色谱板
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
cellulose matrix
plastic support
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
70-110 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25 塑料板 20 x 20cm
其他說明
替代:5565-7; 5565