Merck
1.05579
TLC 塑料板,PEI纤维素F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
别名:
PEI 纤维素薄层色谱板
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
cellulose matrix
plastic support
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
80-120 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
25 塑料板 20 x 20cm
纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
分析報告
层厚度:70 - 110 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
hRf值
-腺苷-5-三磷酸二钠盐:
3 - 6
- 腺苷-5-二磷酸单钾盐二水合物:16 - 22
- 腺苷-5-单磷酸二钠盐六水合物:47 - 55
在板上测定的典型值
洗脱液:1 M氯化钠水溶液
其他說明
替代:5579-7; 5579
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13