产品名称
氢氧化钠1.000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(NaOH) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
pH值
14 (20 °C in H2O)
密度
1.185 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Silver Nanoparticles-Chitosan Nanocomposites: A Comparative Study Regarding Different Chemical Syntheses Procedures and Their Antibacterial Effect.:本文比较了银纳米颗粒-壳聚糖纳米复合材料的不同化学合成方法及其抗菌特性。合成中用到氢氧化钠,说明它可用于开发有效的抗菌材料(Chicea et al., 2024)。
- Using Sparfloxacin-Capped Gold Nanoparticles to Modify a Screen-Printed Carbon Electrode Sensor for Ethanol Determination.:本文使用司帕沙星修饰纳米颗粒开发一种乙醇检测传感器。在丝网印刷碳电极的改性过程中用到氢氧化钠,说明它可用于传感器开发(Magesh et al., 2023)。
- Sequence Mining Yields 18 Phloretin C-Glycosyltransferases from Plants for the Efficient Biocatalytic Synthesis of Nothofagin and Phloretin-di-C-glycoside.:本文从植物中挖掘了多种新酶用于合成糖基化物质。在酶的生物催化过程中用到氢氧化钠,体现它的生化合成作用(Putkaradze et al., 2023)。
- Effect of Calcination Temperature and Time on the Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles: Green vs. Chemical Method.:本文研究氧化铁纳米粒的合成,比较了绿色和化学方法。化学合成路径中用到氢氧化钠,说明它可用于制备纳米粒(Abdullah et al., 2023)。
- The Use of NaOH Solutions for Fouling Control in a Membrane Bioreactor: A Feasibility Study.:本文研究如何使用氢氧化钠溶液控制膜生物反应器中的污染,说明它可有效维持生物反应器效率(Tomczak et al., 2021)。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1