Merck
1.10024
Ammonium Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (NH₄⁺), MQuant®, MQuant® StripScan App
别名:
铵化学测试条
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
铵测试, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
ammonium
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-400 mg/L (NH4+)
應用
agriculture
ground and surface water
wastewater
相容性
MQuant®
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
方法:比色法,使用试纸条和试剂,10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
该测试适用于检测地表水和地下水中由铵化合物导致的潜在的有害污染。随着pH值的变化会形成氨,这是对于鱼类的一种强力毒素。在农业上,样品制备后,MQuant®试纸可用于测定各种类型的粪肥和堆肥中的铵态氮的含量。使用这些试纸,可通过肉眼观察将试纸上的反应区与比色卡进行比较,从而半定量地测量铵浓度。该测试所需的所有必需试剂已包括在内,以便快速、轻松地进行分析。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®测试)之前对铵浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
  • 试纸用量减少
  • 再生铝管包装
  • 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响
其他說明
替代品:10024-1; 10024
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
针对美国客户:包含汞;不要放置在垃圾中 - 根据当地,州或联邦法律进行处理。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
分步操作说明:使用纳氏试剂或靛酚蓝配合 Reflectroquant® 系统和试纸条逐步精确反射法测定废水中的铵含量。
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
相关内容
MQuant® StripScan应用程序为手机上的各种测试条提供即时、可靠的结果,包括pH值和硬度。
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
查看所有结果