Merck
8.01556
异丁醛
for synthesis
别名:
异丁醛
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
(CH3)2CHCHO
化学文摘社编号:
分子量:
72.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
201-149-6
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
189 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
165 °C
效力
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=CC(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
特點和優勢
空气中的饱和浓度:452 g/m3
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.788 - 0.790
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-11.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-24 °C - closed cup