等級
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
60 hPa ( 16 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
mp
-47 °C
轉變溫度
flash point -10 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI 密鑰
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
14.0 °F
閃點(°C)
-10 °C