8.07485
聚乙二醇
400, for synthesis
别名:
聚(乙二醇), PEG
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
360 °C (DIN 51794)
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
97-110 cSt(20 °C)
mp
5 °C
轉變溫度
flash point >200 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
羟值:267 - 295
平均分子量:380 - 420
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
相关内容
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.