Merck
8.20287
Chlorocyclohexane
for synthesis
别名:
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C6H11Cl
化学文摘社编号:
分子量:
118.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
208-806-6
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
轉變溫度
flash point 34 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
93.2 °F
閃點(°C)
34 °C