Merck
CR03F1P06
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 3.0 µm Code F Extended
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
polypropylene
silicone seal
描述
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
無菌
(Do not autoclave)
特點
hydrophilic
參數
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
7.0 cm (2.75 in.)
雜質
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
孔徑
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
分析報告
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water