Merck
GG-10L-BK
血型鉴定试剂,大包装试剂,ABO & RHD (Rh)特异性抗体
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
别名:
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
登录 查看公司和协议定价
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
RUM-1, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 10 L
濃度
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.6-7.0
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
應用
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1