Merck
HCYTA-60K-PX48
MILLIPLEX®人细胞因子/趋化因子/生长因子组合A 48 Plex预混合磁珠试剂盒-免疫学多重分析
别名:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
物種活性
human
品質等級
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
细胞因子是免疫调节多肽,在适应性和先天免疫反应中发挥关键作用。“细胞因子”是用于多种可溶性蛋白质和肽的通用术语,其在正常和病理条件下充当调节剂以调节单个细胞和组织的功能活性。这些蛋白质还介导细胞之间的直接各种相互作用并调节细胞外环境中发生的过程。细胞因子与激素的不同之处在于它们作用于更广泛的靶细胞。细胞因子组蛋白包括淋巴因子、干扰素、集落刺激因子和趋化因子。生长因子参与刺激靶细胞存活、增殖、分化,影响血管生成、血管生成、细胞迁移、细胞凋亡、伤口愈合和胚胎发生。细胞因子、趋化因子和生长因子的研究在深入了解免疫系统及其对大多数抗原的多方面反应方面发挥着重要作用,特别是构成炎症过程和疾病状态的反应,如传染病、骨关节炎、呼吸系统疾病、IBD、败血症、过敏反应以及神经系统、代谢和心血管疾病甚至癌症。 MILLIPLEX® MAP可在广泛的病势和物种中提供最广泛的分析物选择。 一旦确定了目标分析物,您就可以依靠我们在每个试剂盒中构建的质量来产生您可以信赖的结果。 除方案中列出的检测特征外,验证过程中评价的其他性能标准包括:交叉反应性、稀释线性、试剂盒稳定性和样品行为(例如,可检测性和稳定性)。 每个MILLIPLEX® MAP面板和试剂盒包括:质量控制(QC)以确认测定性能标准品(校准品)和QC批次与参考批次的比较,以确保批间一致性优化血清基质以模拟血清和血浆样品中的天然分析物环境检测抗体混合物用于在检测板内产生一致的分析物谱此外,每个样本组和试剂盒均符合严格的生产标准,以确保批间可再现性。 MILLIPLEX® MAP人细胞因子/趋化因子磁珠面板A使您能够专注于细胞因子的治疗潜力以及细胞因子表达的调节。 结合磁珠格式的Luminex® xMAP平台,您将获得理想速度和灵敏度的优势,允许同时对数十种分析物进行定量多重检测,从而可以显著提高生产力。
應用
人类细胞因子/趋化因子/生长因子面板一个基于珠状的多路面板,使用Luminex® xMAP技术,可以同时分析人类血清、血浆和细胞培养样品中的48种多种细胞因子、趋化因子和生长因子生物标志物。这是一个过夜或两小时的孵育试验。本试验要求每孔25 μL纯血浆或血清(1:100稀释为RANTES)或25 μL细胞培养上清。本试剂盒可用于分析所有人类细胞因子/趋化因子/生长因子面板A分析在人类组织/细胞裂解液和培养上清样品和血清或血浆样品。由于需要1:100稀释的血浆/血清样品,RANTES不能与该面板中的其他细胞因子复合。这种预混面板带有RANTES头,因此请相应地规划您的样品。可用分析物:sCD40L;EGF;Eotaxin;FGF-2;Flt-3 配体;Fractalkine;G-CSF;GM-CSF;GROα;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-9;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IL-27;IP-10;MCP-1;MCP-3;M-CSF;MDC (CCL22);MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TGFα;TNFα;TNFβ;VEGF-A
特點和優勢
配置:预混合
包裝
96孔板
準備報告
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
访问文档库
Igor V Kudryavtsev et al.
Viruses, 14(9) (2022-09-24)
The adaptive antiviral immune response requires interaction between CD8+ T cells, dendritic cells, and Th1 cells for controlling SARS-CoV-2 infection, but the data regarding the role of CD8+ T cells in the acute phase of COVID-19 and post-COVID-19 syndrome are
Kuo-Chu Lai et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 13(2), 1314-1328 (2022-02-17)
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeat 2 (IFIT2) is a reported metastasis suppressor in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Metastases and cachexia may coexist. The effect of cancer metastasis on cancer cachexia is largely unknown. We aimed to address this gap
Xianwen Ren et al.
Cell, 184(7), 1895-1913 (2021-03-04)
A dysfunctional immune response in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients is a recurrent theme impacting symptoms and mortality, yet a detailed understanding of pertinent immune cells is not complete. We applied single-cell RNA sequencing to 284 samples from 196 COVID-19
Austen Terwilliger et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
We rationally designed a bacteriophage cocktail to treat a 56-year-old male liver transplant patient with complex, recurrent prostate and urinary tract infections caused by an extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli (E. coli) (UCS1). We screened our library for phages that
Luis G Gómez-Escobar et al.
Scientific reports, 11(1), 12606-12606 (2021-06-17)
Increasing evidence has shown that Coronavirus disease 19 (COVID-19) severity is driven by a dysregulated immunologic response. We aimed to assess the differences in inflammatory cytokines in COVID-19 patients compared to contemporaneously hospitalized controls and then analyze the relationship between
相关内容
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
See how a MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrated superior lot-to-lot consistency of cytokine measurement in human serum and plasma samples when compared to other Luminex® technology-based multiplex assays.
See how MILLIPLEX® multiplex cytokine panels can be used in alternate sample types such as human tears, urine, milk, saliva, and CSF with an example of characterizing neuroinflammation across healthy, MCI, and AD CSF samples.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.
查看所有结果